重要文件
805734
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide)
acid terminated, average Mw 15000
同義詞:
PDLLA, 聚乳酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C3H4O2)n
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
品質等級
形狀
solid
分子量
average Mw 15000
降解時間
<6 months
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O1C(C(=O)OC(C1=O)C)C
InChI
1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
May be used to make drug delivery materials for controlled release.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.