Key Documents
804789
Sigma-Aldrich
2,2,2-三氟乙醇-d3
99 atom % D, 99% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CF3CD2OD
CAS號碼:
分子量::
103.06
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
同位素純度
99 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
技術
NMR: suitable
折射率
n20/D 1.3 (lit.)
bp
77-80 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
密度
1.415 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2/i1D2,6D
InChI 密鑰
RHQDFWAXVIIEBN-IDPMSXFZSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
推薦產品
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
相關產品
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Blood
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
84.2 °F - closed cup
閃點(°C)
29 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)