重要文件
795070
Sigma-Aldrich
Glycolaldehyde-1-13C solution
0.1 M in water, 99 atom % 13C, 97% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13CCH4O2
分子量::
61.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
97% (CP)
形狀
liquid
濃度
0.1 M in water
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC[13C]([H])=O
InChI
1S/C2H4O2/c3-1-2-4/h1,4H,2H2/i1+1
InChI 密鑰
WGCNASOHLSPBMP-OUBTZVSYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)