重要文件
793469
Sigma-Aldrich
Pyrazine-d3-carboxamide-15N
98 atom % D, 98 atom % 15N, 98% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5D3H215NN2O
分子量::
127.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
98 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
crystals
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+4
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]C1=C([2H])N=C(C([15NH2])=O)C([2H])=N1
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)/i1D,2D,3D,6+1
InChI 密鑰
IPEHBUMCGVEMRF-GTNCALAVSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)