重要文件
772968
Sigma-Aldrich
Diisopropylfluorophosphate-d14
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6D14FO3P
分子量::
198.23
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
同位素純度
≥98 atom % D
化驗
≥97% (CP)
形狀
liquid
質量偏移
M+14
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=P(OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])F
InChI
1S/C6H14FO3P/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D,6D
InChI 密鑰
MUCZHBLJLSDCSD-ZVEBFXSZSA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)