About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H26N4O2
CAS號碼:
分子量::
378.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
品質等級
化驗
96%
形狀
solid
光學活性
[α]/D -97.0°, c = 0.5% in dichloromethane
反應適用性
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Hydrosilylations
mp
185-190 °C
SMILES 字串
CC(C)[C@H]1COC(=N1)c2cccc(n2)-c3cccc(n3)C4=N[C@H](CO4)C(C)C
InChI
1S/C22H26N4O2/c1-13(2)19-11-27-21(25-19)17-9-5-7-15(23-17)16-8-6-10-18(24-16)22-26-20(12-28-22)14(3)4/h5-10,13-14,19-20H,11-12H2,1-4H3/t19-,20-/m1/s1
InChI 密鑰
NNCROLGXDLXLJM-WOJBJXKFSA-N
應用
Ligand used in the asymmetric hydrosilation of ketones.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
客戶也查看了
Nishiyama, H.; Yamaguchi, S. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 4, 143-143 (1993)