About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C6C9H21NO4
CAS號碼:
分子量::
285.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
推薦產品
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
98% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
69-73 °C
質量偏移
M+6
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COCC(=O)N(C(C)C(=O)OC)[13c]1[13c](C)[13cH][13cH][13cH][13c]1C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-7-6-8-11(2)14(10)16(13(17)9-19-4)12(3)15(18)20-5/h6-8,12H,9H2,1-5H3/i6+1,7+1,8+1,10+1,11+1,14+1
InChI 密鑰
ZQEIXNIJLIKNTD-HEYPXIGASA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
212.0 °F - closed cup
閃點(°C)
100 °C - closed cup