化驗
98.0-102.0% (AT)
形狀
powder
官能基
iodo
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OI1OC(C)(C)C2=CC=CC=C21
InChI
1S/C9H11IO2/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)10(11)12-9/h3-6,11H,1-2H3
InChI 密鑰
LYUULLIYJCLGFU-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
客戶也查看了
Organoiodinane reagents for phosphate cleavage: experimental and computational studies.
Journal of the American Chemical Society, 111, 250-258 (1989)