About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H15NO
CAS號碼:
分子量::
129.20
Beilstein:
5805054
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
品質等級
化驗
≥99% (GC)
形狀
solid
光學純度
enantiomeric excess: ≥99.5% (GC)
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
N[C@H]1CCCCC[C@@H]1O
InChI
1S/C7H15NO/c8-6-4-2-1-3-5-7(6)9/h6-7,9H,1-5,8H2/t6-,7-/m0/s1
InChI 密鑰
ZWOFTVSNNFYPAB-BQBZGAKWSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3