重要文件
737607
Sigma-Aldrich
Pentaglycine-3,6,9,12,15,15-d6, O-d
97 atom % D, 95% (CP)
同義詞:
Gly-Gly-Gly-Gly-Gly-3,6,9,12,15,15-d6, O-d, Glycyl-glycyl-glycyl-glycyl-glycine-3,6,9,12,15,15-d6, O-d
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ND2CH2CO(NDCH2CO)3NDCH2COOD
分子量::
310.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
97 atom % D
化驗
95% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
質量偏移
M+7
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]OC(=O)CN([2H])C(=O)CN([2H])C(=O)CN([2H])C(=O)CN([2H])C(=O)CN([2H])[2H]
InChI
1S/C10H17N5O6/c11-1-6(16)12-2-7(17)13-3-8(18)14-4-9(19)15-5-10(20)21/h1-5,11H2,(H,12,16)(H,13,17)(H,14,18)(H,15,19)(H,20,21)/i/hD7
InChI 密鑰
MXHCPCSDRGLRER-ZISDKLNRSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)