重要文件
731560
Sigma-Aldrich
3-Iodooxetane
95%
同義詞:
1,3-Epoxy-2-iodopropane
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C3H5IO
CAS號碼:
分子量::
183.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
存貨情形
not available in EU
折射率
n20/D 1.563
密度
2.090 g/mL at 25 °C
官能基
ether
iodo
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
IC1COC1
InChI
1S/C3H5IO/c4-3-1-5-2-3/h3H,1-2H2
InChI 密鑰
KBEIFKMKVCDETC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
150.1 °F
閃點(°C)
65.6 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)