重要文件
332739
Sigma-Aldrich
1-乙氧基-1-三甲硅氧基环丙烷
98%
同義詞:
环丙基乙基三甲基甲硅烷基乙缩醛
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C2H5OC3H4OSi(CH3)3
CAS號碼:
分子量::
174.31
Beilstein:
1924720
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.407 (lit.)
bp
50-53 °C/22 mmHg (lit.)
密度
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES 字串
CCOC1(CC1)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H18O2Si/c1-5-9-8(6-7-8)10-11(2,3)4/h5-7H2,1-4H3
InChI 密鑰
BZMMRNKDONDVIB-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
應用
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane was used in the preparation of N-(1′-alkoxy)cyclopropyl-2-haloanilines.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
78.8 °F - closed cup
閃點(°C)
26 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis of 3, 4-Dihydro-2 (?H)-quinolinone via Ring Expansion.
Tsuritani T, et al.
Synfacts, 5, 0490-0490 (2009)