Key Documents
728977
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-nitroanisole
95%
同義詞:
4-Bromo-2-methoxy-1-nitrobenzene, 5-Bromo-2-nitrophenyl methyl ether
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H6BrNO3
CAS號碼:
分子量::
232.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
90-95 °C
SMILES 字串
COc1cc(Br)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO3/c1-12-7-4-5(8)2-3-6(7)9(10)11/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
DJKPQYBFSAJUBS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3