重要文件
725102
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-(+)-2,3-双(二苯基膦)丁烷
同義詞:
(R,R)-手性膦
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C28H28P2
CAS號碼:
分子量::
426.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
crystals
mp
104-108 °C
官能基
phosphine
SMILES 字串
C[C@H]([C@@H](C)P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28P2/c1-23(29(25-15-7-3-8-16-25)26-17-9-4-10-18-26)24(2)30(27-19-11-5-12-20-27)28-21-13-6-14-22-28/h3-24H,1-2H3/t23-,24-/m1/s1
InChI 密鑰
FWXAUDSWDBGCMN-DNQXCXABSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)