重要文件
717738
Sigma-Aldrich
(S)-3,3′-Bis(9-anthracenyl)-1,1′-binaphthyl-2,2′-diyl hydrogenphosphate
同義詞:
(11bS)-2,6-Di-9-anthracenyl-4-hydroxydinaphtho[2,1-d:1′,2′f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-oxide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C48H29O4P
CAS號碼:
分子量::
700.72
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
mp
>400 °C
官能基
phosphate
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OP1(=O)Oc2c(cc3ccccc3c2-c4c(O1)c(cc5ccccc45)-c6c7ccccc7cc8ccccc68)-c9c%10ccccc%10cc%11ccccc9%11
InChI
1S/C48H29O4P/c49-53(50)51-47-41(43-35-19-7-1-13-29(35)25-30-14-2-8-20-36(30)43)27-33-17-5-11-23-39(33)45(47)46-40-24-12-6-18-34(40)28-42(48(46)52-53)44-37-21-9-3-15-31(37)26-32-16-4-10-22-38(32)44/h1-28H,(H,49,50)
InChI 密鑰
QYJHYRSRVCOHMY-UHFFFAOYSA-N
相關類別
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)