About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C28H28FeNOP
CAS號碼:
分子量::
481.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D 366°, c = 0.1 in chloroform
mp
158-162 °C
官能基
ether
phosphine
SMILES 字串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C@H]2COC(=N2)[C]3[CH][CH][CH][C]3P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C23H23NOP.C5H5.Fe/c1-17(2)21-16-25-23(24-21)20-14-9-15-22(20)26(18-10-5-3-6-11-18)19-12-7-4-8-13-19;1-2-4-5-3-1;/h3-15,17,21H,16H2,1-2H3;1-5H;/t21-;;/m1../s1
InChI 密鑰
FELCHLOAEMNOQM-GHVWMZMZSA-N
應用
(S)[(Sp)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]-4-isopropyloxazoline can be used as a chiral ligand in the synthesis of rhodium, iridium, ruthenium, and osmium metal complexes.
法律資訊
Kanata Chemical Technologies Inc. 授权销售,仅供研究使用。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Synthesis and structure of chiral-at-metal complexes with the ligand (S)-2-[(Sp)-2-(diphenylphosphino) ferrocenyl]-4-isopropyloxazoline
Carmona D, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 691(26), 5560-5566 (2006)