重要文件
717266
Sigma-Aldrich
己二酸-d8 二酰肼
98 atom % D, 98% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NH2NHCO(CD2)4CONHNH2
分子量::
182.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
mp
180-182 °C (lit.)
質量偏移
M+8
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])(C(=O)NN)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)NN
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-9-5(11)3-1-2-4-6(12)10-8/h1-4,7-8H2,(H,9,11)(H,10,12)/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI 密鑰
IBVAQQYNSHJXBV-SVYQBANQSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
302.0 °F
閃點(°C)
150 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)