Key Documents
715352
Sigma-Aldrich
苯基乙烯基硫醚-1,2-13C2
99 atom % 13C
同義詞:
硫化苯乙烯-13C2
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5S13CH=13CH2
CAS號碼:
分子量::
138.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
liquid
bp
94-95 °C/25 mmHg
密度
1.057 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[13CH2]=[13CH]Sc1ccccc1
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
法律資訊
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
114.8 °F - closed cup
閃點(°C)
46 °C - closed cup