Key Documents
71530
Sigma-Aldrich
羟甲基亚磺酸钠二水合物
≥98.0% (RT)
同義詞:
Rongalite, 甲醛次硫酸钠
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
CH3NaO3S · 2H2O
CAS號碼:
分子量::
154.12
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (RT)
形狀
powder
pH值
9.5-10.5
溶解度
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
官能基
sulfinic acid
SMILES 字串
OCS(O[Na])=O.[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/CH3O3S.Na.2H2O/c2-1-5(3)4;;;/h1H2,(H,3,4);;2*1H2/q-1;+1;;
InChI 密鑰
VJWVWUHJLZEHOU-UHFFFAOYSA-N
應用
羟甲基亚磺酸钠二水合物是一种用途广泛的试剂,可用于广泛的有机转化,如:
  • A SO2-2 阴离子源,用于制备砜。
  • 邻二溴烷烃的脱溴。
  • 醛酮的还原脱卤。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Muta. 2 - Repr. 2
安全危害
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Rongalite: a useful green reagent in organic synthesis.
Kotha S, et al.
Chemical Reviews, 112(3), 1650-1680 (2011)
S V Makarov et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 367(2), 289-296 (1999-07-09)
Sodium hydroxymethanesulfinate, (HOCH2SO2Na, HMS) is relatively stable in aqueous alkaline environments, but rapidly decomposes in acidic medium to give a variety of products that include sulfur dioxide. A detailed kinetic and mechanistic study of the decomposition of HMS in slightly