推薦產品
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
97% (CP)
形狀
liquid
bp
103 °C/20 mmHg
密度
1.202 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl[13C](=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i8+1
InChI 密鑰
HSDAJNMJOMSNEV-VJJZLTLGSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
197.6 °F
閃點(°C)
92 °C