重要文件
705497
Sigma-Aldrich
25-羟基维生素 D2 (6,19,19-d3)
97 atom % D, 98% (CP)
同義詞:
25-羟基钙化醇 (6,19,19-d3), 25-羟基麦角钙化醇 (6,19,19-d3), 氘代25-羟基麦角甾醇, 氘代羟基维生素 D2
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C28D3H41O2
CAS號碼:
分子量::
415.67
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
同位素純度
97 atom % D
品質等級
化驗
98% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
顏色
white to off-white
mp
88-95 °C
質量偏移
M+3
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)\C=C\[C@H](C)C(C)(C)O
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24+,25-,26+,28-/m1/s1/i1D2,13D
InChI 密鑰
KJKIIUAXZGLUND-AJMWPXNJSA-N
一般說明
25-羟基维生素D2(麦角钙化醇或25-羟基钙化醇)是在肝脏中发现的维生素D代谢物。它是体内循环的维生素D2最常见的形式之一。
25-羟基维生素D2(6,19,19-d3)是C-6和C-19被氘取代的一种氘代维生素D2
應用
25-羟基维生素D2(6,19,19-d3)可作为分析标准品,通过LC-MS/MS法定量分析生物液体样品中的25-羟基维生素D2含量。
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Vitamin D, 19(1), 79-90 (2018)
10 years of 25-hydroxyvitamin-D testing by LC-MS/MS-trends in vitamin-D deficiency and sufficiency
Galior, K et al.
BoneKEy reports, 8(1), 268-273 (2018)
Simplified 25-hydroxyvitamin D standardization and optimization in dried blood spots by LC-MS/MS
Makowski AJ, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 100(5), 1328-1336 (2017)
Vitamin-D2 treatment-associated decrease in 25 (OH) D3 level is a reciprocal phenomenon: a randomized controlled trial
Hammami, MM et al.
BMC endocrine disorders, 19(1), 8-8 (2019)