Key Documents
703117
Sigma-Aldrich
三(羟甲基-13C)氨基甲烷
99 atom % 13C, 97% (CP)
同義詞:
2-氨基-2-(羟甲基-13C)丙烷-1,3-二醇, TRIS-13C3
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13C3H11NO3
分子量::
124.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
97% (CP)
形狀
solid
分子量
124.09 by atom % calculation
技術
bio NMR: suitable
mp
162-165 °C
質量偏移
M+3
SMILES 字串
NC([13CH2]O)([13CH2]O)[13CH2]O
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2/i1+1,2+1,3+1
InChI 密鑰
LENZDBCJOHFCAS-VMIGTVKRSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3