About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C58H48Cl2N2P2Ru
CAS號碼:
分子量::
1006.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
形狀
solid
mp
351-353 °C
官能基
amine
phenyl
phosphine
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl[Ru]Cl.N[C@@H]([C@H](N)c1ccccc1)c2ccccc2.c3ccc(cc3)P(c4ccccc4)c5ccc6ccccc6c5-c7c(ccc8ccccc78)P(c9ccccc9)c%10ccccc%10
InChI
1S/C44H32P2.C14H16N2.2ClH.Ru/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12;;;/h1-32H;1-10,13-14H,15-16H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2/t;13-,14-;;;/m.1.../s1
InChI 密鑰
PZTVCDSGEXHVBL-ODQAEMFESA-L
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3