Key Documents
700894
Sigma-Aldrich
4-氟苯基甲磺酰氯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H6ClFO2S
CAS號碼:
分子量::
208.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
60-61 °C
SMILES 字串
Fc1ccc(CS(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C7H6ClFO2S/c8-12(10,11)5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
UUQGWVIRPCRTSA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
225.0 °F
閃點(°C)
107.2 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges