重要文件
698466
Sigma-Aldrich
四氟硼酸三异丙基膦
97%
同義詞:
Tris(1-methylethyl)phosphine tetrafluoroborate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H22BF4P
CAS號碼:
分子量::
248.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
官能基
phosphine
SMILES 字串
F[B-](F)(F)F.CC(C)[PH+](C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H21P.BF4/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6;2-1(3,4)5/h7-9H,1-6H3;/q;-1/p+1
InChI 密鑰
KGBIZABAOCDZNU-UHFFFAOYSA-O
應用
Reactant for:
  • Synthesis of triisopropylphosphine complexes of ruthenium(II)
  • Imine hydrogenation
  • Dihydride and alkene-η6-arene complexes
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)