重要文件
695637
Sigma-Aldrich
二苯并四硫富瓦烯
97%
同義詞:
DBTTF, [2,2']双[苯并[1,3]1,3-二硫叶立德烯]
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H8S4
CAS號碼:
分子量::
304.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
239-243 °C
SMILES 字串
S1C(\Sc2ccccc12)=C3/Sc4ccccc4S3
InChI
1S/C14H8S4/c1-2-6-10-9(5-1)15-13(16-10)14-17-11-7-3-4-8-12(11)18-14/h1-8H
InChI 密鑰
OVIRUXIWCFZJQC-UHFFFAOYSA-N
一般說明
二苯并四硫富瓦烯(DBTTF)是一种有机半导体,具有完全共轭的对称结构。它形成间距为3.948Å的平面分子堆叠。DBTTF具有高电荷迁移率,可以由邻氨基苯甲酸制备并通过真空升华纯化。
應用
DB-TTF 用于采用受电子(n 型)材料制造半导电的电荷转移盐,如 TCNQ(Aldrich 产品号: 157635)和 F4TCNQ(Aldrich 产品号: 376779 )。
DBTTF是一种有机电子材料,可与包括7,7,8,8-四氰基对苯二醌二甲烷(TCNQ)和2,3-二氯-5,6-二氰基苯醌(DDQ)在内的各种半导体晶体形成电荷转移络合物。这些材料可以是单晶和薄膜形式,可用于制造有机场效应晶体管(OFET)和有机发光二极管(OLED)。
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Emge, T.J.; Bryden, W.A.; Wiygul, F.M.; Cowan, W.O.; Kistenmacher, T.J.
J. Chem. Phys., 77, 3188-3188 (1982)
Polymorphism in the 1: 1 Charge-Transfer Complex DBTTF-TCNQ and Its Effects on Optical and Electronic Properties
Goetz KP, et al.
Advanced Electronic Materials, 2(10), 1600203-1600203 (2016)
Single-crystal organic field-effect transistors based on dibenzo-tetrathiafulvalene
Mas-Torrent M, et al.
Applied Physics Letters, 86(1), 012110-012110 (2005)
Contact resistance of dibenzotetrathiafulvalene-based organic transistors with metal and organic electrodes
Shibata K, et al.
Applied Physics Letters, 92(2), 14-14 (2008)
Control of film morphology and its effects on subthreshold characteristics in dibenzotetrathiafulvalene organic thin-film transistors
Yamada T, et al.
Applied Physics Letters, 92(23), 210-210 (2008)