About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H4BrNO
CAS號碼:
分子量::
186.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
91-96 °C
官能基
aldehyde
bromo
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Brc1ccc(C=O)nc1
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-5-1-2-6(4-9)8-3-5/h1-4H
InChI 密鑰
ZQVLPMNLLKGGIU-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3