Merck
全部照片(3)
重要文件
690074
Sigma-Aldrich
2-碘萘
≥99.0% (HPLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H7I
CAS號碼:
分子量::
254.07
Beilstein:
1905951
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99.0% (HPLC)
形狀
chunks
mp
52-56 °C
官能基
iodo
SMILES 字串
Ic1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H7I/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
InChI 密鑰
FRNLBIWVMVNNAZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Long Zhao et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(30), 16737-16750 (2019-07-20)
The three-ring polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) 3H-benz[e]indene (C13H10) and 1H-benz[f]indene (C13H10) along with their naphthalene-based isomers 2-(prop-2-yn-1-yl)naphthalene (C13H10), 2-(prop-1-yn-1-yl)naphthalene (C13H10), and 2-(propa-1,2-dien-1-yl)naphthalene (C13H10) were formed through a "directed synthesis"via a high temperature chemical micro reactor under combustion-like conditions (1300 ±