化驗
97%
形狀
solid
bp
107 °C/1 mmHg
密度
1.767 g/mL at 25 °C
官能基
iodo
ketone
SMILES 字串
CC(=O)c1cccc(I)c1
InChI
1S/C8H7IO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
IWLHOUBDKCKJJQ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C