About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H3ClN2O2
CAS號碼:
分子量::
158.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
品質等級
化驗
90%
形狀
solid
mp
35-50 °C
官能基
chloro
nitro
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1cnccc1Cl
InChI
1S/C5H3ClN2O2/c6-4-1-2-7-3-5(4)8(9)10/h1-3H
InChI 密鑰
JOTRPRKONYTVBV-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves