重要文件
667617
Sigma-Aldrich
1,4-二胺萘
97%
同義詞:
1,4-萘二胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H10N2
CAS號碼:
分子量::
158.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
114-116 °C
SMILES 字串
Nc1ccc(N)c2ccccc12
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,11-12H2
InChI 密鑰
OKBVMLGZPNDWJK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Sándor Lajos Kovács et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(13) (2019-07-05)
The properties of 1,4-isocyanoaminonaphthalene (1,4-ICAN) and 2,6-isocyanoaminonaphthalene (2,6-ICAN) isomers are discussed in comparison with those of 1,5-isocyanoaminonaphthalene (1,5-ICAN), which exhibits a large positive solvatochromic shift similar to that of Prodan. In these isocyanoaminonaphthalene derivatives, the isocyano and the amine group