重要文件
658960
Sigma-Aldrich
2-(4-溴苯基)-6-甲基咪唑并[1,2-a]吡啶
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H11BrN2
CAS號碼:
分子量::
287.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
214-218 °C
SMILES 字串
Cc1ccc2nc(cn2c1)-c3ccc(Br)cc3
InChI
1S/C14H11BrN2/c1-10-2-7-14-16-13(9-17(14)8-10)11-3-5-12(15)6-4-11/h2-9H,1H3
InChI 密鑰
OUTIKDPVXLJCLK-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... APP(351)
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)