重要文件
646458
Sigma-Aldrich
油酸-1,2,3,7,8,9,10-13C7
99 atom % 13C, 96% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)713CH=13CH13CH213CH2(CH2)313CH213CH213CO2H
CAS號碼:
分子量::
289.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
96% (CP)
bp
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13.4 °C (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+7
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCC\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i9+1,10+1,11+1,12+1,16+1,17+1,18+1
InChI 密鑰
ZQPPMHVWECSIRJ-ZNACGWQSSA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)