化驗
97%
形狀
solid
mp
98-102 °C (lit.)
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)CCc1ccccc1Br
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
AOACQJFIGWNQBC-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2