重要文件
642843
Sigma-Aldrich
2-氨基-6-氯苯腈
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H5ClN2
CAS號碼:
分子量::
152.58
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
solid
化驗:
96%
品質等級
化驗
96%
形狀
solid
mp
134-136 °C (lit.)
官能基
chloro
nitrile
SMILES 字串
Nc1cccc(Cl)c1C#N
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-3H,10H2
InChI 密鑰
MEJVTQKBWPYBFG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)