Key Documents
633127
Sigma-Aldrich
丙酸-2,3-13C2
99 atom % 13C
同義詞:
甲基乙酸-2,3-13C2
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
13CH313CH2COOH
分子量::
76.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51113400
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
bp
141 °C (lit.)
mp
-24--23 °C (lit.)
密度
1.017 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[13CH3][13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1+1,2+1
InChI 密鑰
XBDQKXXYIPTUBI-ZDOIIHCHSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
129.2 °F - closed cup
閃點(°C)
54 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)