重要文件
589586
Sigma-Aldrich
丙酸-13C3
99 atom % 13C
同義詞:
甲基乙酸-13C3
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
13CH313CH213CO2H
CAS號碼:
分子量::
77.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
bp
141 °C (lit.)
mp
-24--23 °C (lit.)
密度
1.024 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[13CH3][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1+1,2+1,3+1
InChI 密鑰
XBDQKXXYIPTUBI-VMIGTVKRSA-N
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
129.2 °F - closed cup
閃點(°C)
54 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Stacy A Voils et al.
Thrombosis research, 165, 6-13 (2018-03-16)
Incidence of venous thromboembolism (VTE) in critically ill patients remains unacceptably high despite widespread use of thromboprophylaxis. A systems biology approach may be useful in understanding disease pathology and predicting response to treatment. Metabolite profile under specific environmental conditions provides