重要文件
613673
Sigma-Aldrich
丙胺-d7
98 atom % D
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CD3(CD2)2NH2
分子量::
66.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
bp
48 °C
mp
-83 °C
密度
0.803 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+7
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
InChI 密鑰
WGYKZJWCGVVSQN-NCKGIQLSSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-22.0 °F
閃點(°C)
-30 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)