重要文件
454095
Sigma-Aldrich
Acetamide-d5
99 atom % D
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CD3COND2
CAS號碼:
分子量::
64.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % D
品質等級
形狀
solid
bp
221 °C (lit.)
mp
78-80 °C (lit.)
質量偏移
M+5
SMILES 字串
[2H]N([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1D3/hD2
InChI 密鑰
DLFVBJFMPXGRIB-OMNVKBNWSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)