Key Documents
609102
Sigma-Aldrich
L-天冬氨酸-15N β-苄酯衍生物
98 atom % 15N
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH2O2CCH2CH(15NH2)CO2H
分子量::
224.22
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
質量偏移
M+1
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[15NH2][C@@H](CC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c12-9(11(14)15)6-10(13)16-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i12+1
InChI 密鑰
VGALFAWDSNRXJK-ZNXOOWLZSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)