重要文件
594784
Sigma-Aldrich
2-萘基异氰
95%
同義詞:
2-异氰基萘, 2-萘基异氰
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H7N
CAS號碼:
分子量::
153.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
mp
60-64 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[C-]#[N+]c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H7N/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H
InChI 密鑰
ZZKQDMRCHFQQCQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)