重要文件
586781
Sigma-Aldrich
Algal lyophilized cells-15N (Synechococcus sp.)
98 atom % 15N
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
同位素純度
98 atom % 15N
品質等級
存貨情形
not available in Japan
儲存溫度
−20°C
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)