重要文件
486744
Sigma-Aldrich
2-丙醇-2-13C
99 atom % 13C
同義詞:
异丙醇-2-13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)213CHOH
CAS號碼:
分子量::
61.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
體積密度
0.798 g/mL
質量偏移
M+1
SMILES 字串
C[13CH](C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i3+1
InChI 密鑰
KFZMGEQAYNKOFK-LBPDFUHNSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
53.6 °F - closed cup
閃點(°C)
12 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)