重要文件
536830
Sigma-Aldrich
PAMAM-OH 树枝状聚合物,7 代 溶液
5 wt. % in methanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[NH2(CH2)4NH2]:(G=7);dendri PAMAM(NHCH2CH2OH)512
分子量::
116992.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
描述
amidoethanol surface groups
形狀
liquid
分子量
generation 7
特點
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
濃度
5 wt. % in methanol
號表面基團
512
折射率
n20/D 1.337
密度
0.797 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
外觀
含有 256 个表面羟基。
法律資訊
Dendritech®, Inc. 制造
使用及制造受 Dow Chemical Company 拥有的专利所保护。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
49.5 °F
閃點(°C)
9.7 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)