文件
510483
Sigma-Aldrich
双(乙基环戊二烯)镍(II)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Ni(C5H4C2H5)2
CAS號碼:
分子量::
244.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
liquid
反應適用性
core: nickel
bp
90 °C (lit.)
密度
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Ni].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.Ni/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
InChI 密鑰
VWHXTCKWIVCDGV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Atomic number of base material: 28 Nickel
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
228.2 °F - closed cup
閃點(°C)
109 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Spin-based electronic (spintronic) devices offer significant improvement to the limits of conventional charge-based memory and logic devices which suffer from high power usage, leakage current, performance saturation, and device complexity.
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication