重要文件
486485
Sigma-Aldrich
氰化铜(I)-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CuC15N
CAS號碼:
分子量::
91.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
形狀
solid
mp
454 °C (lit.)
密度
2.985 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[Cu][13C]#[15N]
InChI
1S/CN.Cu/c1-2;/i1+1,2+1;
InChI 密鑰
DULSAGLWMRMKCQ-AWQJXPNKSA-N
包裝
这种产品可以散装供应,并可按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Liver,spleen,Bone marrow
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)