重要文件
472190
Sigma-Aldrich
2-氟-5-(三氟甲基)苯基异氰酸酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
FC6H3(CF3)NCO
CAS號碼:
分子量::
205.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.455 (lit.)
bp
53 °C/2.5 mmHg (lit.)
密度
1.418 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
isocyanate
SMILES 字串
Fc1ccc(cc1N=C=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F4NO/c9-6-2-1-5(8(10,11)12)3-7(6)13-4-14/h1-3H
InChI 密鑰
NAIKHCBDZGSGHH-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate is a fluorinated building block.
應用
由胺制备尿素的有效制药结构单元。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
159.8 °F - closed cup
閃點(°C)
71 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Zhiqin Ji et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(16), 4326-4330 (2006-06-01)
A series of isothiazolopyrimidines and isoxazolopyrimidines were synthesized and identified as potent KDR inhibitors. SAR studies led to isothiazolopyrimidine urea analogs that potently inhibit VEGFR tyrosine kinases (KDR enzymatic and cellular IC(50) values below 10 nM) as well as cKIT