重要文件
14944
Sigma-Aldrich
N-[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基)苄氧基羰基氧]琥珀酰亚胺
≥97.0% (NMR)
同義詞:
N-[4-(1H,1H,2H,2H-全氟癸基)苄氧基羰基氧]琥珀酰亚胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H14F17NO5
CAS號碼:
分子量::
695.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (NMR)
形狀
solid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCc1ccc(COC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)cc1
InChI
1S/C22H14F17NO5/c23-15(24,8-7-10-1-3-11(4-2-10)9-44-14(43)45-40-12(41)5-6-13(40)42)16(25,26)17(27,28)18(29,30)19(31,32)20(33,34)21(35,36)22(37,38)39/h1-4H,5-9H2
InChI 密鑰
DLEHONFUGNNFOG-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
Fluorous Technologies, Inc. 的产品。该化合物的使用受美国专利 6,156,896、5,859,247、5,777,121 和 6,673,539 的保护。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
標靶器官
Liver
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)