Merck
全部照片(4)
重要文件
463752
Sigma-Aldrich
氢氧化锶 八水合物
99.995% trace metals basis
同義詞:
Strontium dihydroxide octahydrate, Strontium hydrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Sr(OH)2 · 8H2O
CAS號碼:
分子量::
265.76
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗:
99.995% trace metals basis
形狀:
crystals and lumps
品質等級
化驗
99.995% trace metals basis
形狀
crystals and lumps
雜質
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
1.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Sr]O
InChI
1S/10H2O.Sr/h10*1H2;/q;;;;;;;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.