Key Documents
450863
Sigma-Aldrich
溴化镓 (III)
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
同義詞:
Gallium tribromide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
GaBr3
CAS號碼:
分子量::
309.44
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
anhydrous
化驗
99.999% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: gallium
雜質
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
279 °C (lit.)
mp
121.5 °C (lit.)
密度
3.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Br[Ga](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ga/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
SRVXDMYFQIODQI-UHFFFAOYSA-K
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
相關內容
We offer a complete line of the highest purity inorganic salts and materials for the micro and nanoelectronics market.